4-Hydrazinobenzolsulfonamidhydrochlorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Hydrazinylbenzenesulphonamide hydrochloride, (4-sulphamoylphenyl)hydrazine HCl, 4-Sulphonamidophenylhydrazine Hydrochloride
OR7764-100G OR7764-50G
APOSOR7764-100GEA 48.8 CHF
APOSOR7764-100G APOSOR7764-50G
4-Hydrazinobenzolsulfonamidhydrochlorid 99%
4-Hydrazinobenzolsulfonamidhydrochlorid
Formel: C₆H₉N₃O₂S
MW: 223,68 g/mol
Melting Pt: 217…219 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052262
CAS-Nummer: 17852-52-7