2-Bromphenylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromophenylhydrazine hydrochloride, 1-(2-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride
OR7758-100G OR7758-250G OR7758-25G
APOSOR7758-100GEA 80.1 CHF
APOSOR7758-100G APOSOR7758-250G APOSOR7758-25G
2-Bromphenylhydraziniumchlorid 98%
2-Bromphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈BrClN₂
MW: 223,5 g/mol
Melting Pt: 182…189 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012926
CAS-Nummer: 50709-33-6
EINECS: 256-728-6
UN: 1759
ADR: 8,II