5-Nitroacenaphthen, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-Nitro-1,2-dihydroacenaphthylene, 1,2-Dihydro-5-nitroacenaphthylene
OR7752-25G OR7752-5G
APOSOR7752-25GEA 271 CHF
APOSOR7752-25G APOSOR7752-5G
5-Nitroacenaphthen, technische Qualität
5-Nitroacenaphthen
Formel: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Melting Pt: 100…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014277
CAS-Nummer: 602-87-9
EINECS: 210-025-0