4'-Iodacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
OR7749-100G OR7749-25G OR7749-5G
APOSOR7749-100GEA 78.4 CHF
APOSOR7749-100G APOSOR7749-25G APOSOR7749-5G
4'-Iodacetophenon
4'-Iodacetophenon
Formel: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Melting Pt: 82…84 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045320
CAS-Nummer: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8