2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7728-1G OR7728-5G OR7728-100MG
APOSOR7728-1GEA 257 CHF
APOSOR7728-1G APOSOR7728-5G APOSOR7728-100MG
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dimethyl-3-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Melting Pt: 103…105 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037921
CAS-Nummer: 10311-40-7