2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7727-1G OR7727-500MG
APOSOR7727-1GEA 237 CHF
APOSOR7727-1G APOSOR7727-500MG
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,4-Dimethyl-5-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₉H₁₃NO₂S
Melting Pt: 131…132 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04037922
CAS-Nummer: 849035-63-8