5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR7722-1G OR7722-5G
APOSOR7722-1GEA 190 CHF
APOSOR7722-1G APOSOR7722-5G
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
5-Bromo-4-N,N-dimethylamino-2-methoxypyrimidine
Formel: C₇H₁₀BrN₃O
MW: 232,09 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07781216
CAS-Nummer: 57054-81-6