2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7719-1G
OR7719-5G
APOSOR7719-1GEA
166
CHF
APOSOR7719-1G
APOSOR7719-5G
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2,6-Dichloro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel:
C₇H₇Cl₂NO₂S Melting Pt: 155…156 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007678 CAS-Nummer: 80866-96-2 |