1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7715-5G OR7715-1G
APOSOR7715-5GEA 0 CHF
APOSOR7715-5G APOSOR7715-1G
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Chloro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Formel: C₁₁H₁₅ClN₂O₂S
Melting Pt: 139…141 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037938
CAS-Nummer: 849035-72-9