2,3,5-Trichlorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,3,5-TCP
OR7714-500G
APOSOR7714-500GEA 159 CHF
APOSOR7714-500G
2,3,5-Trichlorpyridin 97%
2,3,5-Trichlorpyridin
Formel: C₅H₂Cl₃N
MW: 182,44 g/mol
Siedepunkt: 219 °C
Melting Pt: 46…50 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043007
CAS-Nummer: 16063-70-0