5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7712-1G
OR7712-5G
APOSOR7712-1GEA
131
CHF
APOSOR7712-1G
APOSOR7712-5G
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02183545 CAS-Nummer: 3672-48-8 |