2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7709-5G OR7709-100G OR7709-25G
APOSOR7709-5GEA 34.8 CHF
APOSOR7709-5G APOSOR7709-100G APOSOR7709-25G
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride 95%
2-(Chloromethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Formel: C₄H₈Cl₂N₂
Melting Pt: 195…197 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115823
CAS-Nummer: 13338-49-3