4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7708-1G OR7708-5G
APOSOR7708-1GEA 342 CHF
APOSOR7708-1G APOSOR7708-5G
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride 95+%
4-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]piperidine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₅Cl₂NO₂S
Melting Pt: 278…283 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115824
CAS-Nummer: 101768-64-3