4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Aminobenzylamine, 4-BOC protected, 4-(Boc-amino)benzylamine, tert-Butyl N-[4-(aminomethyl)phenyl]carbamate
OR7699-250MG
OR7699-1G
OR7699-5G
APOSOR7699-250MGEA
26.2
CHF
APOSOR7699-250MG
APOSOR7699-1G
APOSOR7699-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine 95+%
4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzylamine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Melting Pt: 107…113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02183573 CAS-Nummer: 220298-96-4 |