4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7683-1G OR7683-5G
APOSOR7683-1GEA 321 CHF
APOSOR7683-1G APOSOR7683-5G
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine 95+%
4-[3-(Diphenylmethyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]piperidine
Formel: C₂₀H₂₁N₃O
Melting Pt: 64…67 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426081
CAS-Nummer: 849925-02-6