7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7670-1G OR7670-5G
APOSOR7670-1GEA 250 CHF
APOSOR7670-1G APOSOR7670-5G
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
7-{[(4-Methoxyphenyl)sulphonyl]amino}-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₆H₁₄N₂O₅S
Melting Pt: 237…240 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319295
CAS-Nummer: 397245-05-5