4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7668-1G
OR7668-5G
OR7668-25G
APOSOR7668-1GEA
251
CHF
APOSOR7668-1G
APOSOR7668-5G
APOSOR7668-25G
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{5-[(Dimethylamino)sulphonyl]-2,3-dihydro-1H-indol-1-yl}-4-oxobutanoic acid
Formel:
C₁₄H₁₈N₂O₅S Melting Pt: 196…200 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00214481 CAS-Nummer: 393795-65-8 |