4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7658-1G OR7658-25G OR7658-5G
APOSOR7658-1GEA 28 CHF
APOSOR7658-1G APOSOR7658-25G APOSOR7658-5G
4-tert-Butylphenylacetic acid 97+%
4-tert-Butylphenylacetic acid
Formel: C₁₂H₁₆O₂
Melting Pt: 77…78 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082593
CAS-Nummer: 32857-63-9
EINECS: 251-264-0