2'-Chloracetanilid 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: N-(2-Chlorphenyl)acetamid
APOSOR7655-5GEA 17.6 CHF
APOSOR7655-5G
2'-Chloracetanilid 98+%
2'-Chloracetanilid
Formel: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Melting Pt: 87…89 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045169
CAS-Nummer: 533-17-5