2-(4-Phenylphenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7653-1G OR7653-5G OR7653-25G
APOSOR7653-1GEA 195 CHF
APOSOR7653-1G APOSOR7653-5G APOSOR7653-25G
2-(4-Phenylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Phenylphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₅H₁₂O₂
Melting Pt: 194…197 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426049
CAS-Nummer: 125507-91-7