1-Chlor-4-ethinylbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: (4-Chlorophenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-chlorobenzene, (4-Chlorophenyl)ethyne
OR7651T-25G OR7651T-5G OR7651T-100G
APOSOR7651T-25GEA 101 CHF
APOSOR7651T-25G APOSOR7651T-5G APOSOR7651T-100G
1-Chlor-4-ethinylbenzol 98%
1-Chlor-4-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅Cl
MW: 136,58 g/mol
Melting Pt: 43…44 °C
Flash-Pt: 10 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191917
CAS-Nummer: 873-73-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II