4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7647-1G OR7647-250MG
APOSOR7647-1GEA 129 CHF
APOSOR7647-1G APOSOR7647-250MG
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde 95+%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzaldehyde
Formel: C₈H₇NO₅S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04037929
CAS-Nummer: 849035-66-1