2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7646-1G OR7646-5G OR7646-25G
APOSOR7646-1GEA 195 CHF
APOSOR7646-1G APOSOR7646-5G APOSOR7646-25G
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Methylphenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Melting Pt: 81…83 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426050
CAS-Nummer: 849021-24-5