1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
OR7637-1G
OR7637-250MG
APOSOR7637-1GEA
34.8
CHF
APOSOR7637-1G
APOSOR7637-250MG
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde 95+%
1,2-Dimethyl-1H-indole-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₁NO MW: 173,22 g/mol Melting Pt: 127…129 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00745294 CAS-Nummer: 38292-40-9 |