4-Amino-3-brombenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7631-100G
OR7631-25G
APOSOR7631-100GEA
131
CHF
APOSOR7631-100G
APOSOR7631-25G
4-Amino-3-brombenzonitril
4-Amino-3-brombenzonitril
Formel:
C₇H₅BrN₂ MW: 197.03 g/mol Melting Pt: 106…112 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01861386 CAS-Nummer: 50397-74-5 UN: 3439 ADR: 6.1 III |