Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR7630-1G OR7630-5G
APOSOR7630-1GEA 176 CHF
APOSOR7630-1G APOSOR7630-5G
Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Methyl (4,6-dihydroxypyrimidin-2-ylsulphanyl)acetate
Formel: C₇H₈N₂O₄S
MW: 216,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00489772
CAS-Nummer: 370077-73-9