2-(3-Chlorophenyl)malonaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7628-25G OR7628-5G OR7628-1G
APOSOR7628-25GEA 1510 CHF
APOSOR7628-25G APOSOR7628-5G APOSOR7628-1G
2-(3-Chlorophenyl)malonaldehyde 95+%
2-(3-Chlorophenyl)malonaldehyde
Formel: C₉H₇ClO₂
MW: 182.61 g/mol
Melting Pt: 107…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261887
CAS-Nummer: 74963-16-9