2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7623-1G OR7623-5G
APOSOR7623-1GEA 135 CHF
APOSOR7623-1G APOSOR7623-5G
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95+%
2-tert-Butyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₃H₁₅NO
MW: 201,27 g/mol
Melting Pt: 224 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01241608
CAS-Nummer: 29957-81-1