2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7621-1G OR7621-5G
APOSOR7621-1GEA 216 CHF
APOSOR7621-1G APOSOR7621-5G
2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde 95%
2-(4-Bromophenyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₇BrO₂
Melting Pt: 157…160 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02261895
CAS-Nummer: 709648-68-0