2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7620-1G OR7620-5G OR7620-10G
APOSOR7620-1GEA 477 CHF
APOSOR7620-1G APOSOR7620-5G APOSOR7620-10G
2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Bromophenyl)malondialdehyde
Formel: C₉H₇BrO₂
Melting Pt: 85…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426047
CAS-Nummer: 791809-62-6