2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7618-25G OR7618-5G OR7618-1G
APOSOR7618-25GEA 1020 CHF
APOSOR7618-25G APOSOR7618-5G APOSOR7618-1G
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Benzoxazolyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₇NO₃
Melting Pt: 230…232 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216526
CAS-Nummer: 40071-07-6