3-Butinyltoluol-4-sulfonat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Butynyl 4-methylbenzenesulphonate, 3-Butynyl p-toluenesulphonate
OR7595-25G
OR7595-100G
APOSOR7595-25GEA
215
CHF
APOSOR7595-25G
APOSOR7595-100G
3-Butinyltoluol-4-sulfonat
3-Butinyltoluol-4-sulfonat
Formel:
C₁₁H₁₂O₃S MW: 224.28 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041687 CAS-Nummer: 23418-85-1 |