4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Thien-3-yl)benzaldehyde
OR7592-100MG
OR7592-250MG
APOSOR7592-100MGEA
83.6
CHF
APOSOR7592-100MG
APOSOR7592-250MG
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
4-(3-Thienyl)benzenecarbaldehyde
Formel:
C₁₁H₈OS MW: 188,25 g/mol Melting Pt: 101…102 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04039151 CAS-Nummer: 157730-74-0 |