4-Bromstyrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Bromo-4-vinylbenzene
OR7587-25G OR7587-5G OR7587-100G
APOSOR7587-25GEA 57.5 CHF
APOSOR7587-25G APOSOR7587-5G APOSOR7587-100G
4-Bromstyrol 95%
4-Bromstyrol
Formel: C₈H₇Br
MW: 183.05 g/mol
Siedepunkt: 88…89 °C/16mmHg
Melting Pt: 44350 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 75 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000110
CAS-Nummer: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6