3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Amino-5-tert-butylpyrazole
OR7580-1G
OR7580-5G
APOSOR7580-1GEA
0
CHF
APOSOR7580-1G
APOSOR7580-5G
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazol 98%
3-Amino-5-tert-butyl-1H-pyrazole
Formel:
C₇H₁₃N₃ MW: 139,20 g/mol Melting Pt: 60…62 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067987 CAS-Nummer: 82560-12-1 |