3,5-Dichlor-4-hydroxybenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR7576-10G OR7576-100G
APOSOR7576-10GEA 219 CHF
APOSOR7576-10G APOSOR7576-100G
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzolsulfonylchlorid 97%
3,5-Dichlor-4-hydroxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃Cl₃O₃S
MW: 261.51 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00171551
CAS-Nummer: 13432-81-0
UN: 3261
ADR: 8 III