2,6-Naphthalindicarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,6-Naphthalenedicarboxylic Acid, Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
OR7563-100G OR7563-25G OR7563-5G
APOSOR7563-100GEA 222 CHF
APOSOR7563-100G APOSOR7563-25G APOSOR7563-5G
2,6-Naphthalindicarbonsäure 98%
2,6-Naphthalindicarbonsäure
Formel: C₁₂H₈O₄
MW: 216,19 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004105
CAS-Nummer: 1141-38-4
EINECS: 214-527-0