4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,6-Dibromo-2-hydroxynaphthalene-3-carboxylic acid
OR7538-100G OR7538-25G OR7538-5G
APOSOR7538-100GEA 133 CHF
APOSOR7538-100G APOSOR7538-25G APOSOR7538-5G
4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure 97%
4,7-Dibrom-3-hydroxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₁H₆Br₂O₃
MW: 345.98 g/mol
Melting Pt: 251…255 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046367
CAS-Nummer: 1779-10-8
EINECS: 217-214-7