Silberbromid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR7534-5G
OR7534-100G
OR7534-25G
APOSOR7534-5GEA
26.2
CHF
APOSOR7534-5G
APOSOR7534-100G
APOSOR7534-25G
Silberbromid
Silberbromid
Formel:
AgBr Melting Pt: 432 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003398 CAS-Nummer: 7785-23-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |