3'-Methylbiphenyl-3-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3'-Methyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
OR7517-1G
APOSOR7517-1GEA 31.4 CHF
APOSOR7517-1G
3'-Methylbiphenyl-3-carbonsäure 97%
3'-Methylbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00558892
CAS-Nummer: 158619-46-6