4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
OR7513-1G
OR7513-5G
APOSOR7513-1GEA
166
CHF
APOSOR7513-1G
APOSOR7513-5G
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde 97%
4'-Methylbiphenyl-4-carboxaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₂O MW: 196,249 g/mol Melting Pt: 104…108 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02258938 CAS-Nummer: 36393-42-7 |