3-Allylsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-AllylSalicylaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde
OR7500T-1G OR7500T-5G
APOSOR7500T-1GEA 90.8 CHF
APOSOR7500T-1G APOSOR7500T-5G
3-Allylsalicylaldehyd
3-Allylsalicylaldehyde
A synthetic intermediate for flavone synthesis.
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Melting Pt: 45 °C
Dichte: 1.099 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 106.7 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037364
CAS-Nummer: 24019-66-7