5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7480-1G OR7480-5G
APOSOR7480-1GEA 52.4 CHF
APOSOR7480-1G APOSOR7480-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
5-(4-Methoxyphenyl)-2-furoic acid
Formel: C₁₂H₁₀O₄
MW: 218,21 g/mol
Melting Pt: 182…186 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03937477
CAS-Nummer: 52938-99-5