5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methylfuran-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)furan, (5-Methylfuran-2-yl)boronic acid Pinacol ester
OR7474-25G
APOSOR7474-25GEA
88.9
CHF
APOSOR7474-25G
5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester 95%
5-Methylfuran-2-boronsäurepinakolester
Remainder pinacol
Formel:
C₁₁H₁₇BO₃ MW: 208,06 g/mol Melting Pt: 217 °C Dichte: 1.023 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03094689 CAS-Nummer: 338998-93-9 |