3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carboxaldehyde, 3'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-carbaldehyde
OR7456-100MG
OR7456-1G
OR7456-5G
APOSOR7456-100MGEA
0
CHF
APOSOR7456-100MG
APOSOR7456-1G
APOSOR7456-5G
3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
3'-Methoxybiphenyl-3-carbaldehyde
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,25 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03424626 CAS-Nummer: 126485-58-3 |