2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde, 2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carboxaldehyde
OR7454-1G OR7454-5G
APOSOR7454-1GEA 27.9 CHF
APOSOR7454-1G APOSOR7454-5G
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
2'-Methoxybiphenyl-4-carbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Melting Pt: 54…55 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631913
CAS-Nummer: 421553-62-0