4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Amino-4'-methoxybiphenyl hydrochloride, 4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
OR7448-1G OR7448-250MG
APOSOR7448-1GEA 278 CHF
APOSOR7448-1G APOSOR7448-250MG
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
4'-Methoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424668
CAS-Nummer: 53059-28-2