4-(Methylsulfonyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7440-5G OR7440-25G
APOSOR7440-5GEA 78.6 CHF
APOSOR7440-5G APOSOR7440-25G
4-(Methylsulfonyl)benzonitril 98%
4-(Methylsulfonyl)benzonitril
Formel: C₈H₇NO₂S
MW: 181,2100 g/mol
Melting Pt: 137…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216489
CAS-Nummer: 22821-76-7