2-(3-Hydroxy-1-propinyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR7437-1G OR7437-500MG OR7437-250MG
APOSOR7437-1GEA 162 CHF
APOSOR7437-1G APOSOR7437-500MG APOSOR7437-250MG
2-(3-Hydroxy-1-propinyl)benzonitril
2-(3-Hydroxy-1-propinyl)benzonitril
Formel: C₁₀H₇NO
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04039091
CAS-Nummer: 210884-99-4