3-(2-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR7420-1G
OR7420-5G
APOSOR7420-1GEA
149
CHF
APOSOR7420-1G
APOSOR7420-5G
3-(2-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-(2-Chlor-4-methylphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₄H₁₃BClNO₃ Melting Pt: 294…297 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027260 CAS-Nummer: 957060-97-8 |